ContactUsLinkComponent
Anti-TP53INP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. ABNOPAB17410
Lieferant:  Abnova
Anti-TP53INP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. ABNOPAB17410
Lieferant:  Abnova
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Tumor Protein 53-inducible Nuclear Protein 2
  • Antigen-Symbol:
    TP53INP2
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Wirt:
    Rabbit
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Reaktivität:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Format:
    Liquid
  • Gen-ID:
    58476
  • Antigen-Synonyme:
    PINH|DOR|C20orf110
  • Lagerungspuffer:
    PBS, pH 7,4 (150mM NaCl, 0,02% sodium azide, 50% glycerol)
  • Lagertemperatur:
    Store at –20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
  • Immunogen:
    A synthetic peptide corresponding to internal of human TP53INP2.
  • Größe:
    100 μg
  • VE:
    100 µg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TP53INP2.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50-1:100; Immunofluorescence: 1:500-1:1000; ELISA: 1:20000
Type: Primary
Antigen: TP53INP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat