ContactUsLinkComponent
Kryolagerbox -20 °C Cryo-Safe™ Maxi Cooler, SP Bel-Art
Artikelnr. BELAF188462020
undefined
Kryolagerbox -20 °C Cryo-Safe™ Maxi Cooler, SP Bel-Art
Artikelnr. BELAF188462020
Spezifikationen
  • Für:
    Mikrozentrifugenröhrchen/Kryoröhrchen, 0,5/1,5/2,0 ml
  • Abmessungen:
    243×157×146 mm
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Kühlkörper und Deckel aus Polycarbonat, mit Gel gefüllt.
  • Adapter ändern die Größe der Vertiefungen, um 0,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen aufzunehmen
  • Geringe Stellfläche, ideal für den Einsatz auf der Werkbank
  • Epoxidbeschichteter Drahtgriff befestigt den Deckel und ermöglicht einfachen Transport
  • Kühlkörper und Deckel komplett aus Polycarbonat, leicht zu reinigen
In den Wänden des Kühlers und des Deckels ist ein ungiftiges Gefriergel isoliert, das dauerhaft niedrige Temperaturen gewährleistet und alle Etiketten oder Markierungen auf den Fläschchen schützt. Der Deckel ist mit Indexen und Markierungen versehen, um die Position der Röhrchen anzuzeigen, die mit den auf dem Kühler aufgedruckten Positionen übereinstimmt. Kühler können gestapelt werden, um Platz zu sparen und das Gefriervolumen zu maximieren, und haben Gummifüße, um ein Verrutschen zu verhindern. Ideal zum Schutz von Proben in Gefrierschränken mit Abtauzyklus und schwankenden Temperaturen. Bewahren Sie 32 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen 1,5 Stunden lang auf der Arbeitsfläche unter −20 °C auf.
Certifications:
Delivery:
Caution: