ContactUsLinkComponent
Anti-SR-A1, Serine/Arginine-Rich pre-mRNA Splicing Factor Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. USBIS6475-100
Lieferant:  US Biological
Anti-SR-A1, Serine/Arginine-Rich pre-mRNA Splicing Factor Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. USBIS6475-100
Lieferant:  US Biological
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    SR-A1, Serine/Arginine-Rich pre-mRNA Splicing Factor
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Wirt:
    Rabbit
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Rooster,
    Human
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Form:
    liquid
  • Lagerungspuffer:
    PBS, 0,02% sodium azide, before the addition of glycerol to 40%.
  • Sequence:
    DTDKYLKKLHTQER
  • Lagertemperatur:
    –20 °C
  • Konzentration:
    ~0,25 mg/ml
  • Immunogen:
    Synthetic peptide, DTDKYLKKLHTQER, corresponding to human SR-A1 (KLH).
  • Reinigung:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Größe:
    100 μg
  • VE:
    100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Recommended dilution: ELISA: 1:100000
Type: Primary
Antigen: SR-A1, Serine/Arginine-Rich pre-mRNA Splicing Factor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rooster,dent,