AuftragsverfolgungKontakt
Cooking thermometer
Cooking thermometer with white sleeve, without PTFE, −10...+60 °C, 1,0 %, 1,0 °C
  ALLA801.060-GB
Cooking thermometer
  ALLA801.060-GB
Cooking thermometer
Cooking thermometer
Cooking thermometer with white sleeve, without PTFE, −10...+60 °C, 1,0 %, 1,0 °C
35,30 €
1 * 1 ST
Internal scale glass thermometer: −10 to +60 °C , for baking, milk and wine.
  • White polypropylene alimentary protection sleeve
  • Bezeichnung:
    Cooking thermometer with white sleeve, without PTFE
  • Genauigkeit:
    1,0 %
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Messbereich:
    −10...+60 °C