Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Artikelnr. AGRIAS101019
Lieferant: Agrisera
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Sekundär
- Antigen-Symbol:IgG (H+L)
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
- ELISA:Yes
- Durchflusszytometrie:Yes
- Wirt:Donkey
- ImmunoChemie:Yes
- Reaktivität:Rabbit,Human,Bovine,Mouse
- Kreuzadsorption:No
- Lagertemperatur:+2°C to +8 °C
- Transporttemperatur:Ambient
- Immunogen:Purified Rabbit IgG, whole molecule
- Reinigung:purified
- Größe:1 mg
- VE:1 mg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rabbit