ContactUsLinkComponent
Heizhauben mit Reaktionsgefäß, WiseTherm® WHM
Catalog # WITGDH.WHM12216
Supplier:  witeg Labortechnik
undefined
Heizhauben mit Reaktionsgefäß, WiseTherm® WHM
Catalog # WITGDH.WHM12216
Supplier:  witeg Labortechnik
Specifications
  • Heizleistung:
    800 W
  • Bezeichnung:
    Heizhaube mit Reaktionsgefäß, WiseTherm® WHM
  • Kolben A-Ø:
    215 mm
  • Kolbeninhalt:
    6000 ml
  • VE:
    1
  • Ø×H:
    270×235 mm
Specifications
About this item
Heizhauben mit Außenseite aus Aluminium und Stoff-Innenseite. Der integrierte K-Typ-Thermosensor ist grundsätzlich eingebettet (außer Stoffmäntel), was eine präzise Steuerung der Mäntel ermöglicht, wenn er zusammen mit einer digitalen Fernsteuerung verwendet wird. Ein externer Thermosensor ist verfügbar, der eine präzise Kontrolle der Temperatur der Flüssigkeitsprobe im Gefäß ermöglicht, wenn er zusammen mit einer digitalen Fernsteuerung verwendet wird.
  • Höchsttemperatur 450 °C
  • Kann mit Magnetrührern verwendet werden
  • Säurebeständig mit robustem Stand
  • Mit Nickel-Chrom-Heizelement in Spiralform
Ordering information: Lieferung ohne Zubehör, optional stehen ferngesteuerte Thermoregler zur Verfügung.