Flaschenaufsatz-Vakuumfiltrationssysteme
Catalog # WITG8.217.302.K
Supplier: witeg Labortechnik
Specifications
- Kapazität:300 ml
- Bezeichnung:Glasfiltersystem mit Schraubverschluss, Auffangkappe, Schlauchanschluss und Dichtung
- Membran-Ø:47 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: