ContactUsLinkComponent
Preparative columns, µBondapak® C18
  WATEWAT085721
 :  WATERS
Preparative columns, µBondapak® C18
  WATEWAT085721
 :  WATERS
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    8,00 mm
  • Partikelgröße:
    10 µm
  • Porengröße:
    125 Å
  • Bezeichnung:
    Radial-Pak cartridge
  • Länge:
    100 mm
  • Endcapped:
    Ja
  • USP-Code:
    L1
  • pH-Bereich:
    2 - 8
  • Surface area:
    330 m²/g
  • Kohlenstoffbelastung:
    9,8%
  • Phase:
    C18
  • VE:
    1
µBondapak® C18 columns are general purpose, silica-based, reversed phase C18 columns that are based on 10 µm particle technology.