AuftragsverfolgungKontakt
Sterilisation indicator strips | Avantor
Sterilisation indicator strips
Chemical indicator strip, for dry heat sterilisation, 160 - 180 °C
Artikelnr. BAGA75171
Anbieter:   BAG Health Care
Sterilisation indicator strips
Artikelnr. BAGA75171
Anbieter:  BAG Health Care
Sterilisation indicator strips
Chemical indicator strip, for dry heat sterilisation, 160 - 180 °C
Preis
188,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
These indicator strips turns green to black colour.
  • Visible conformation of item exposed to dry heat sterilisation process
  • Monitors time and temperature
Certifications: Meets class I according to ISO 11140-1.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Chemical indicator strip, for dry heat sterilisation, 160 - 180 °C