Racks für Zentrifugenröhrchen, schwimmend
Artikelnr. BELAF188450080
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Spezifikationen
- Für Röhrchen:1,5 - 2,0 ml
- Bohrung Ø:10 - 12 mm
- Anz. Bohrungen:60 (4×15)
- Farbe:Weiß
- Seq:01
- B×T×H:269×77×43 mm
- VE:2
Spezifikationen
Über diesen Artikel
PP, weiß
- Langlebig und korrosionsbeständig
- Einfacher Transport und einfaches Stapeln
- Arbeiten auf dem Labortisch, Aufschwimmen im Wasserbad
Der offene Schwimmhalter ermöglicht es, dass die Röhrchen maximalen Kontakt mit dem Wasser haben und dass das Wasserbad besser um die Röhrchen zirkuliert. Dadurch kann die Temperatur der Proben besser kontrolliert werden.