Sicherheits-Schutzset, PSA
111-2226
: Portwest
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:PSA-Schutzset, mit PC-Visier, PP-Brauenschutz und ABS-Gehörschutz
- L×B:400x200 mm
- VE:1 KIT
Das Set enthält Kapselgehörschützer und ein transparentes Visier mit Halterung. Es schützt vor Partikeln, Metallspritzern und übermäßigem Lärm.
- Gehörschutzkapseln mit Druckverschluss gewährleistet optimale Dämpfung: SNR 25 dB
- Visier aus Polycarbonat in optischer Qualität (1) und Stoßfestigkeit der Klasse B: 400×200 mm
- Erstklassige Justierung mit Ratschensystem sorgt für einen festen Sitz
Farbe: Gelb
: EN 166 1B (Visier), EN 166 3B (Brauenschutz)