ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express Guard-Kartuschenhalter für HPLC- und UHPLC-Säulen
Supelco® Ascentis® Express Guard-Kartuschenhalter für HPLC- und UHPLC-Säulen
Catalog # 53500-U
Supplier:  Merck
undefined
Supelco® Ascentis® Express Guard-Kartuschenhalter für HPLC- und UHPLC-Säulen
Catalog # 53500-U
Supplier:  Merck
Specifications
  • Bezeichnung:
    Vorsäulenkartuschenhalter, zur Verwendung mit Ascentis® Express-Vorsäulen (Vorsäulenkartusche nicht im Halter enthalten)
  • VE:
    1