Flow meter
Flow meter, 10 - 100 l/hour, 210 mm
Artikelnr. BEHRB00217617
Anbieter: BEHR
Springe zu:
Product Details & Documents
This adjustable flow through meter is a substitute of DFM for the determination of cyanide.
Spezifikationen
- Förderleistung:10 - 100 l/hour
- Bezeichnung:Flow meter
- Länge:210 mm