AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometer gemäß Œchsle | Avantor
Hydrometer gemäß Œchsle
Hydrometer für Cider, 1,000 - 1,130 g/cm3, 0,001 g/cm3, 300 mm, PC
Artikelnr. SCNL3002596
Anbieter:   Ludwig Schneider
Hydrometer gemäß Œchsle
Artikelnr. SCNL3002596
Anbieter:  Ludwig Schneider
Hydrometer gemäß Œchsle
Hydrometer gemäß Œchsle
Hydrometer für Cider, 1,000 - 1,130 g/cm3, 0,001 g/cm3, 300 mm, PC
Preis
99,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hochpräzises Gerät zur Verwendung als Prüfmittel im Qualitätsmanagement der Lebensmittelindustrie.
  • Hohe Qualität, hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Kalibrierung in einem akkreditierten Labor (optional)
  • Leicht ablesbare Skalen, bruchsicher
Wird insbesondere in der Cider-Industrie verwendet.
Zertifizierung: HACCP.
Bestellinformation:
Verpackung: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer für Cider
  • Länge:
    300 mm
  • Material:
    PC
  • Teilung:
    0,001 g/cm3
  • Messbereich:
    1,000 - 1,130 g/cm3