Flow meters, soap bubble
Soap bubble flow meter (two stage) 1 and 10 ml
Catalog # PERC00230522
Supplier: PerkinElmer
Jump to:
Product Details & Documents
Two stage soap bubble flow meter.
Delivery information: Supplied with liquid soap, rubber squeeze bulb, plastic tubes and instruction manual.
Specifications
- Bezeichnung:Soap bubble flow meter (two stage) 1 and 10 ml
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.