Digitales Thermo-Hygrometer mit Fühler, Traceable®
Catalog # VWRU35519-020
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Messbereich:−40…+104 °C; 10 - 95 % RH
- Auflösung:0,01 °C; 0,01 % RH
- Gewicht:340 g
- Seq:02
- B×T×H:89×140×32 mm
- Genauigkeit:±0,4 (0…40); 1,0 °C; ±1,5% rF
- VE:1
Specifications
About this item
Diese Instrumente sind für den Einsatz in Reinräumen, Hauben, Klimakammern, für die Korrosionsanalyse, die Lebensmittellagerung, Arzneimittelherstellung, Prozesssteuerung, Inkubatoren, Exsikkatoren und die Luftüberwachung innen und außen konzipiert. Um Genauigkeit zu gewährleisten, absorbiert eine dielektrische Polymerschicht durch eine Dünnmetall-Elektrode Wassermoleküle und führt zu einer Kapazitätsänderung proportional zur relativen Luftfeuchtigkeit.
- Weniger als 10 Sekunden Reaktionszeit
- Speicher zum Abrufen der Minimal- und Maximalwerte zu jedem Zeitpunkt
- Alarme für hohe und niedrige Werte können für Taupunkt, Temperatur und Feuchtigkeit programmiert werden
Externer Fühler (Ø 1,8 mm) mit Thermistor
Delivery: Mit Fühler, Traceable® Kalibrierungszertifikat, Gerätekoffer und 9-Volt-Batterie mit Batteriewechselanzeige.