ContactUsLinkComponent
Anti-RAD9, pan Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIR0444-68
Anti-RAD9, pan Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIR0444-68
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    RAD9, pan
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Yeast
  • Western blot:
    Yes
  • Form:
    liquid
  • Aminosäurezahl:
    1125 to 1139
  • Lagerungspuffer:
    PBS, pH 7,2, 0,01% sodium azide.
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Konzentration:
    ~0,7 mg/ml
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Reinigung:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µG
Recommended dilution: Immunoblot: 1:100-1:500; ELISA: 1:5000
Type: Primary
Antigen: RAD9, pan
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Yeast