Anti-Endophilin, pan, SH3 Domain Rabbit polyclonal antibody
Artikelnr. USBIE2291-48
Lieferant: US Biological
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Endophilin, pan, SH3 Domain
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Mouse
- Western blot:Yes
- Form:liquid
- Lagerungspuffer:PBS, pH 7,4, 0,1% sodium azide.
- Lagertemperatur:Cool
- Konzentration:0,25 mg/ml
- Transporttemperatur:Ice
- Reinigung:purified by epitope affinity chromatography
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Recommended dilution: ELISA: 0.1-1 ?g/ml; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Endophilin, pan, SH3 Domain
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse