ContactUsLinkComponent
Anti-DCP1B Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Artikelnr. USBI034513-FITC
Lieferant:  US Biological
undefined
Anti-DCP1B Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Artikelnr. USBI034513-FITC
Lieferant:  US Biological
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    decapping mRNA 1B
  • Antigen-Symbol:
    DCP1B
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • ELISA:
    Yes
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Rabbit
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    internal
  • Form:
    liquid
  • Aminosäurezahl:
    268 to 298
  • Lagerungspuffer:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Reinigung:
    purified by Protein A chromatography
  • Größe:
    200 µl
  • VE:
    200 µl
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Flow Cytometry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: DCP1B (decapping mRNA 1B)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human