ContactUsLinkComponent
Anti-Neuronal Marker, Pan Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
  USBI029558
Anti-Neuronal Marker, Pan Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
  USBI029558
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Neuronal Marker, Pan
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Biotin
  • Wirt:
    Rabbit
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Reaktivität:
    Rat,
    Mouse
  • Form:
    liquid
  • Lagerungspuffer:
    PBS, 15mg/ml BSA, 0,05% sodium azide.
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Reinigung:
    purified
  • Größe:
    100 µl
  • VE:
    100 µl
Type: Primary
Antigen: Neuronal Marker, Pan
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat