ContactUsLinkComponent
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) (3B5) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B5]
Artikelnr. OP15-100
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) (3B5) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B5]
Artikelnr. OP15-100
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    V-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2
  • Antigen-Symbol:
    C-ERBB2
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    3B5
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Mouse
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Immunpräzipitation:
    Yes
  • Western blot:
    Yes
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) (3B5)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: