ContactUsLinkComponent
Anti-G i alpha-1-Subunit, Internal (159-168) Rabbit Polyclonal Antibody
  371720-50
Anti-G i alpha-1-Subunit, Internal (159-168) Rabbit Polyclonal Antibody
  371720-50
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    G i alpha-1-Subunit
  • Antigen-Symbol:
    GIA-1
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    internal
  • Aminosäurezahl:
    159 to 168
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Größe:
    50 µl
  • VE:
    50 µl
Type: Primary
Antigen: G i alpha-1-Subunit, Internal (159-168)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse