ContactUsLinkComponent
Anti-SLC12A2 Mouse Monoclonal Antibody
Artikelnr. BIRBORB95248-50
Lieferant:  Biorbyt
undefined
Anti-SLC12A2 Mouse Monoclonal Antibody
Artikelnr. BIRBORB95248-50
Lieferant:  Biorbyt
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporter), member 2
  • Antigen-Symbol:
    Solute carrier family 12, member 2
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG2b kappa
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Lagerungspuffer:
    PBS, pH 7,2
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Reinigung:
    purified by Protein A chromatography
  • Größe:
    50 µg
  • VE:
    50 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SLC12A2 (solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporter), member 2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human