Anti-MSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Artikelnr. BIRBORB131028-100
Lieferant: Biorbyt
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:macrophage scavenger receptor 1
- Antigen-Symbol:MSR1
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:PE (Phycoerythrin)/Cy7®
- Wirt:Rabbit
- Isotyp:IgG
- Form:liquid
- Lagerungspuffer:10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
- Molecular weight:50 kDa
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- Reinigung:purified by affinity chromatography
- Größe:100 µl
- VE:100 µl
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: MSR1 (macrophage scavenger receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: