ContactUsLinkComponent
Anti-MEF2C Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier:  Biorbyt
Certificates
undefined
Anti-MEF2C Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier:  Biorbyt
Specifications
  • Catalog No:
  • BIRBORB129685-100
  • BIRBORB129685-200
  • Antigen-Symbol:
  • MEF2C
  • MEF2C
  • Antigen-Name:
  • Myocyte enhancer factor 2C
  • Myocyte enhancer factor 2C
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Polyklonal
  • Polyklonal
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivität:
  • Human
  • Human
  • Wirt:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Lagertemperatur:
  • Cool
  • Cool
  • Transporttemperatur:
  • Ice
  • Ice