ContactUsLinkComponent
Anti-MAPK1/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant:  Biorbyt
Zertifikate
undefined
Anti-MAPK1/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant:  Biorbyt
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • BIRBORB128322-100
  • BIRBORB128322-200
  • Antigen-Symbol:
  • MAPK1/3
  • MAPK1/3
  • Antigen-Name:
  • Mitogen-activated protein kinase 1/3
  • Mitogen-activated protein kinase 1/3
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Polyklonal
  • Polyklonal
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivität:
  • Human, Rat, Mouse
  • Human, Rat, Mouse
  • Wirt:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Modification:
  • phospho-Tyr205, phospho-Tyr222
  • phospho-Tyr205, phospho-Tyr222
  • Reinigung:
  • purified by affinity chromatography
  • purified by affinity chromatography
  • Konzentration:
  • 1 mg/ml
  • 1 mg/ml
  • Lagerungspuffer:
  • PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • Lagertemperatur:
  • Cool
  • Cool
  • Transporttemperatur:
  • Ice
  • Ice
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together