ContactUsLinkComponent
Anti-WNT10A Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. BIRBORB41669-100
Lieferant:  Biorbyt
Anti-WNT10A Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. BIRBORB41669-100
Lieferant:  Biorbyt
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    wingless-type MMTV integration site family, member 10A
  • Antigen-Symbol:
    WNT10A
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Aminosäurezahl:
    47 to 241
  • Lagerungspuffer:
    0,1M Tris, 0,1M Glycine, 10% Glycerol (pH7).
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Konzentration:
    1 mg/ml
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Immunogen:
    Recombinant protein fragment contain a sequence corresponding to a region within amino acids 47 and 241 of human WNT10A.
  • Reinigung:
    purified by antigen affinity chromatography
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Western Blot: 1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: WNT10A (wingless-type MMTV integration site family, member 10A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human