Anti-MKNK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C5]
Artikelnr. ABNOH00008569-M07
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1
- Antigen-Symbol:MKNK1
- Klonalität:Monoklonal
- Klon:2C5
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Wirt:Mouse
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Reaktivität:Human
- Western blot:Yes
- Kreuzadsorption:No
- Gen-ID:8569
- Antigen-Synonyme:MNK1|MAP kinase signal-integrating kinase 1|Mnk1|MAP kinase-interacting serine/threonine-protein kinase 1|MKNK1
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- Größe:100 µg
- VE:100 µg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: MKNK1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human