Anti-MYOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E3]
Artikelnr. ABNOH00004656-M02
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Myogenin
- Antigen-Symbol:MYOG
- Klonalität:Monoklonal
- Klon:3E3
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Wirt:Mouse
- Reaktivität:Human
- Kreuzadsorption:No
- Gen-ID:4656
- Antigen-Synonyme:myf-4|MYF4|bHLHc3
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- Größe:100 µg
- VE:100 µg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: MYOG
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human