ContactUsLinkComponent
Anti-GPC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B8]
  ABNOH00002262-M02
 :  Abnova
undefined
Anti-GPC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B8]
  ABNOH00002262-M02
 :  Abnova
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Glypican 5
  • Antigen-Symbol:
    GPC5
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    1B8
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • Immunpräzipitation:
    Yes
  • Reaktivität:
    Human
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Gen-ID:
    2262
  • Antigen-Synonyme:
    Glypican-5|GPC5
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µg
Type: Primary
Antigen: GPC5
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human