Anti-CST3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H4]
Artikelnr. ABNOH00001471-M04
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Cystatin 3
- Antigen-Symbol:CST3
- Klonalität:Monoklonal
- Klon:1H4
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Wirt:Mouse
- Reaktivität:Human
- Western blot:Yes
- Kreuzadsorption:No
- Gen-ID:1471
- Antigen-Synonyme:ARMD11, bA218C14.4 (cystatin C), cystatin 3, cystatin-3, cystatin-C, gamma-trace, neuroendocrine basic polypeptide, post-gamma-globulin
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- Größe:100 µg
- VE:100 µg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: CST3
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human