Anti-FGFR1OP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. AVIVARP65755_P050
Lieferant: Aviva Systems Biology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:FGFR1 oncogene partner 2
- Antigen-Symbol:FGFR1OP2
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Kreuzadsorption:none
- Gen-ID:26127
- Antigen-Synonyme:HSPC123-like|WIT3.0
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- VE:50 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: FGFR1OP2 (FGFR1 oncogene partner 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human