Anti-PYCR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. AVIVARP54937_P050
Lieferant: Aviva Systems Biology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Pyrroline-5-carboxylate reductase 2
- Antigen-Symbol:PYCR2
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Rabbit
- Immunpräzipitation:Yes
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Kreuzadsorption:none
- Gen-ID:29920
- Antigen-Synonyme:HLD10|P5CR2
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- VE:50 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: PYCR2 (pyrroline-5-carboxylate reductase family, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: