Anti-SCUBE2 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. AVIVARP49604_P050
Lieferant: Aviva Systems Biology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Signal peptide, CUB domain, EGF-like 2
- Antigen-Symbol:SCUBE2
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Kreuzadsorption:none
- Gen-ID:57758
- Antigen-Synonyme:CEGP1|CEGB1|CEGF1
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- VE:50 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: SCUBE2 (signal peptide, CUB domain, EGF-like 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: