Anti-SEMA6A Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. AVIVARP49574_P050
Lieferant: Aviva Systems Biology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Semaphorin 6A
- Antigen-Symbol:SEMA6A
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Kreuzadsorption:none
- Gen-ID:57556
- Antigen-Synonyme:HT018|SEMAQ|SEMA|VIA|SEMA6A1
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- VE:50 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: SEMA6A (sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: