Anti-OLR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. BOSSBS-2044R
Lieferant: Bioss
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1
- Antigen-Symbol:OLR1
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Isotyp:IgG
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Kreuzadsorption:none
- Antigen-Synonyme:SCARE1|CLEC8A|LOX1|SLOX1|LOXIN
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- Größe:100 µl
- VE:100 µl
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: OLR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat