Anti-CD68 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. BOSSBS-1432R
Lieferant: Bioss
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:CD68 molecule
- Antigen-Symbol:CD68
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Durchflusszytometrie:Yes
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Isotyp:IgG
- Reaktivität:Human,Bovine
- Western blot:Yes
- Kreuzadsorption:none
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- VE:100 µl
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: CD68 (CD68 molecule)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human