Umlaufkühler, RC 2
: IKA
Diese Umlaufkühler sind für Kühlanwendungen bis -20 °C mit einer leistungsstarken Kühlleistung von 400 W konzipiert. Sie sind hocheffizient und sorgen für stabile Temperaturen. Dank der kabellosen Steuerung lässt sich der RC 2 sicher und komfortabel bedienen, unabhängig vom Standort des Geräts.
- Ein Entlüftungsventil im Einfülltrichter ermöglicht eine sichere und saubere Handhabung der Thermoflüssigkeit.
- Die leicht zu öffnende Frontabdeckung ermöglicht eine bequeme Reinigung des Luftfilters.
- Über die Anschlussbuchse für einen externen Temperatursensor kann die Temperatur direkt im Arbeitsmedium gemessen und geregelt werden.
Dank seiner hervorragenden Temperaturstabilität ist der RC auch für anspruchsvollste Anwendungen geeignet. Die drehzahlgeregelte PEEK-Pumpe ermöglicht eine indirekte, stufenlose Einstellung von maximalem Druck und Durchfluss.
Das hochwertig isolierte 4-Liter-Badreservoir ermöglicht die Verwendung von bis zu 2,5 Litern Thermofluid im externen Kühlkreislauf ohne Nachfüllen.
Max. Flussrate / max. Druck:
18 L/min; 0,3 bar
:
:
:
: Kühlleistung bei +20; +10; 0; -10 und −20 °C.
- Catalog No:
- IKAA4171000
- IKAA4173000
- Temperaturbereich:
- −20...+40 °C
- −20...+40 °C
Frequently Bought Together