ContactUsLinkComponent
Analytische HPLC-Säulen, XBridge™ Phenyl
 :  WATERS
Analytische HPLC-Säulen, XBridge™ Phenyl
 :  WATERS
  • Catalog No:
  • WATE186003332
  • WATE186003353
  • WATE186003334
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH-Bereich:
  • 1 - 12
  • 1 - 12
  • 1 - 12
  • Surface area:
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • USP-Code:
  • L11
  • L11
  • L11
Frequently Bought Together