AuftragsverfolgungKontakt
Microscope slide | Avantor
Microscope slide
90° ground frosted edges, 76×26 mm
Artikelnr. ROTHH870.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Microscope slide
Artikelnr. ROTHH870.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Microscope slide
90° ground frosted edges, 76×26 mm
Preis
5,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
  • Partly frosted edges of 20 mm
  • Washed and lint free
  • Soda lime glass
 : ISO 8037/1
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    90° ground frosted edges
  • L×B:
    76×26 mm
  • Seq:
    03