AuftragsverfolgungKontakt
Kapillarsäulen, GS-CarbonPLOT
 :   Agilent
Kapillarsäulen, GS-CarbonPLOT
 :  Agilent
Kapillarsäulen, GS-CarbonPLOT
Kapillarsäulen, GS-CarbonPLOT
Diese Säulen eignen sich ideal für GC/MS.
  • Hohe Stabilität, stationäre Phase mit Kohlenstoffschicht
  • Einzigartige Selektivität für anorganische und organische Gase
  • Erweiterte Temperaturgrenze von 360 ºC
  • Die Retentionsstabilität wird durch Wasser nicht beeinträchtigt
Gebundene, monolithische Kohlenstoffschicht.
Ähnliche Phasen: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT.
Product Family Options
  • Bezeichnung
    Säulenform
    Phase
    Schichtdicke
    Ø int.
    Länge
  • auf 7“-Käfig
    Kapillar
    GS-CarbonPLOT
    1,50 µm
    0,32 mm
    15 m
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 633,00 €
    633,00 €
    1 * 1 ST
       633,00 €
  • auf 7“-Käfig
    Kapillar
    GS-CarbonPLOT
    3,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 644,00 €
    644,00 €
    1 * 1 ST
       644,00 €
  • auf 7“-Käfig
    Kapillar
    GS-CarbonPLOT
    1,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 080,00 €
    1 080,00 €
    1 * 1 ST
       1 080,00 €
  • auf 7“-Käfig
    Kapillar
    GS-CarbonPLOT
    3,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 080,00 €
    1 080,00 €
    1 * 1 ST
       1 080,00 €
  • 7890/6890 LTM-Modul
    Kapillar
    GS-CarbonPLOT
    3,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • auf 7“-Käfig
    Kapillar
    GS-CarbonPLOT
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 280,00 €
    1 280,00 €
    1 * 1 ST
       1 280,00 €
  • 7890/6890 LTM-Modul
    Kapillar
    GS-CarbonPLOT
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 760,00 €
    2 760,00 €
    1 * 1 ST
       2 760,00 €
  • auf 7“-Käfig
    Kapillar
    GS-CarbonPLOT
    1,50 µm
    0,32 mm
    60 m
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 910,00 €
    1 910,00 €
    1 * 1 ST
       1 910,00 €