Kapillarsäulen, DB-5ms Ultra Inert
Supplier: Agilent
Certificates
About this item
Empfohlene Säulen für halbflüchtige Stoffe, halogenierte Verbindungen, Pestizide, Herbizide, Drogen, Amine und das Screening unbekannter Proben.
5% Phenyl 95% Dimethyl-Arylen-Siloxan.
Frequently Bought Together