Schnelltest mit visuellem Farbvergleich, Phosphor, PO-19A
HACH224801
: Hach
:
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Phosphor- und Orthophosphat-Testsatz, Modell PO-19A
- Messbereich:0 - 0,8 mg/l PO₄
0 - 4 mg/l PO₄
0 - 40 mg/l PO₄
Einfacher, kostengünstiger und leicht zu transportierender Schnelltest mit Farbscheibe.
: Zwei Reagenzien, Farbscheibe, Vergleichsbox (Komparator), zwei Betrachtungsröhrchen, Linsenadapter, zwei Flaschen, Tropfenzählröhrchen, Trichter, Filterpapier, deionisiertes Wasser, Anweisungen und Tragekoffer.