Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Glutaraldehyd
Artikelnr. HACH2587200
Lieferant: Hach
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Testsatz Glutaraldehyd, Modell GT-1, Farbscheibe
- Messbereich:0,5 - 2800 mg/l
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Testsätze für Glutaraldehyd dienen zur Überwachung von Desinfektionsprozessen.
- Einfaches und kostengünstiges Verfahren mit Farbscheibe
- Genaue und schnelle Ergebnisse
- Leicht zu transportierender Testsatz
Delivery: Drei Reagenzien, Farbscheiben, Farbvergleichsbox (Komparator), Flaschen, Sprinklerkappen, Spritzen, Zylinder, Marker, Ampullenöffner, Leistungsschalter, Reinstwasser, Betrachtungsröhrchen, Anleitungsblatt und Tragekoffer.