ContactUsLinkComponent
VWR®, , Digitaler Timer, extra große Ziffern, ein Kanal
Artikelnr. 609-0189
Lieferant:  VWR Collection
undefined
VWR®, , Digitaler Timer, extra große Ziffern, ein Kanal
Artikelnr. 609-0189
Lieferant:  VWR Collection
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß/blau
  • Bezeichnung:
    Digitaler Timer, 1-Kanal
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    80×25×70 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,01 %
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Dieser Timer verfügt über extra große Ziffern, die aus bis zu 18 m Entfernung erkannt werden können.
  • Zeitmessung: Max. 99 Minuten, 59 Sekunden (in 1-Sekunden-Schritten)
  • Countdown und Stoppuhrfunktion
  • Alarm zeigt die verstrichene Zeit seit dem Alarmsignal an
  • Automatischer Bounceback™ Speicher für reproduzierbare Zeitmessungen
Certifications: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.
Delivery: Inklusive Aufhängevorrichtung, Klemme, Tischständer, magnetischer Rückseite, Batterie und einem Kalibrierzertifikat.