Komparator-Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Nitrat, NI-11
HACH146803
: Hach
:
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Farbscheibe, Modell NI-11
- Typ:Cadmiumreduktion
- Messbereich:0 - 40 mg/l
Einfacher, kostengünstiger und tragbarer Testsatz mit Farbscheibe zur Messung von Nitrat.
: Farbscheibe, Vergleichsbox (Komparator) und Röhrchen, Reagenzien, Anweisungen und Tragekoffer.