Komparator-Testsatz mit visuellem Farbvergleich, Phosphat
HACH224902
: Hach
:
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Phosphat-Testsatz (ortho+meta), Modell PO-23
- Messbereich:0,1 - 4 mg/l
1 - 40 mg/l
Einfacher, kostengünstiger und leicht zu transportierender Schnelltest mit Farbscheibe.
: Drei Reagenzien, Farbscheibe, Vergleichsbox (Komparator), zwei Betrachtungsröhrchen, Flasche, Tropfenzählröhrchen, Heizplatte und Abdeckung, Teströhrchen-Klemme, deionisiertes Wasser, Anweisungen und Tragekoffer.