Komparator-Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Nitrat und Nitrit, NI-12
Catalog # HACH1408100
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Testsatz für Nitrat - Nitrit, Modell NI-12
- Typ:Cadmiumreduktion, Diazotierung
- Messbereich:0 - 40 mg/l NO₃-N, 0.01 - 0.40 mg/l NO₂- N
Specifications
About this item
Einfaches und kostengünstiges Verfahren mit Farbscheibe zur Messung von Nitrat und Nitrit.
Delivery: Farbscheibe, Vergleichsbox (Komparator) und Röhrchen, Reagenzien, Anweisungen und Tragekoffer.