AuftragsverfolgungKontakt
m-HPC broth | Avantor
m-HPC broth
m-HPC broth, plastic ampules, Total Count, 50
Artikelnr. HACH2812450
Anbieter:   Hach
m-HPC broth
Artikelnr. HACH2812450
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
m-HPC broth
m-HPC broth
m-HPC broth, plastic ampules, Total Count, 50
CAS Nummer:  
Preis
221,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
The m-HPC broth used in heterotrophic plate count (HPC), for estimating the number of live heterotrophic bacteria in water. This test can provide useful information about water quality and supporting data on the significance of coliform test results. High concentrations of the general bacterial population may hinder the recovery of coliforms
  • Used to judge the efficiency of various treatment processes for both drinking water and swimming pools
  • Checking the quality of finished water in a distribution system
  • Save time and money by using prepared media for membrane filtration methods
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    50
  • Bezeichnung:
    m-HPC broth, plastic ampules
  • Für:
    Total Count
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.