Testsatz mit visuellem Farbvergleich, Reinigungsmittel
Artikelnr. HACH143203
Lieferant: Hach
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Chemische Methode:Toluidine blue-O chloroform
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Reinigungsmittel, Modell DE-2
- Typ:Farbscheibe/Toluidinblau-O, Chloroform-Methode
- Messbereich:0 - 1,0 mg/l
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Ein einfach zu verwendendes und kostengünstiges Testsystem mit Farbscheibe zum Nachweis von Reinigungsmitteln in Oberflächen- oder Grundwasserproben als Anzeichen einer Verschmutzung durch Industrie oder Haushalte. In natürlichen Gewässern verursachen anionische LAS- und ABS-Reinigungsmittel übermäßige Schaumbildung, fördern das Wachstum von Krankheitskeimen und schädigen und töten Wasserorganismen. Mit diesem tragbaren Testsatz können Ergebnisse rasch erzielt werden.
Delivery: Der Satz umfasst vier Reagenzien, eine Hülse, zwei Teströhrchen, einen Gummi-Saugball, zwei Glasröhrchen, Glaswolle, eine Pasteurpipette, zwei Stopfen, eine Farbvergleichsbox (Komparator), eine Farbscheibe, Anweisungen und einen Tragekoffer.